Få mere at vide
L-Rhamnose Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Rhamnose, Monohydrate |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 182.079 |