Tekniske data
| CAS | 3615-41-6 |
| Molekylær formel | C6H12O5 |
| MDL nummer | MFCD00136036 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-l-rhamnose, l-mannomethylose, unii-qn34xc755a, alpha-l-rhamnoside, isodulcitol, locaose, rhamnose, l, l +-rhamnose, rhamnose van |
| InChI nøgle | PNNNRSAQSRJVSB-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CC(O)C(O)C(O)C(O)C=O |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| PubChem CID | 19233 |
| Vis mere |