Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Rhamnose, monohydrate |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.47g/mL |
| Analyseprocentområde | ∽99% |
| Mængde | 100 g |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal;hydrat |
| Formel vægt | 182.17 |
| Procent renhed | ∼99% |
| Grad | Not Available |
| Fysisk form | Fast stof |