Få mere at vide
L-(+)-Rhamnose, monohydrat,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456192 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456192 10 g -
11466192 25 g -
11476192 50 g -
11486192 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11456192 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210280910
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10030-85-0
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00149363,MFCD00136036
InChI nøgle SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonym l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Rhamnose, monohydrate
Farve Hvid
Tæthed 1.47g/mL
Analyseprocentområde ∽ 99%
Mængde 10 g
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R,6S)-6-methyloxan-2,3,4,5-tetrol
Formel vægt 182.17
Procent renhed ∼99%
Fysisk form Fast stof