Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Rhamnose monohydrat, 98+%
Artikelnummer. 11453227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453227 100 g 100g
11433227 5 g 5g
11443227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453227 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16166.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
L-(+)-Rhamnose monohydrat anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af furanoner. Det er et vigtigt materiale, der er involveret i reaktionen af smagsstoffer, der udvikles under tilberedning af forskellige fødevarer som brød, grillet kød osv. Det er også vigtigt at teste permeabiliteten af tarmkanalen. Desuden bruges det som sødemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-(+)-Rhamnose monohydrat anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af furanoner. Det er et vigtigt materiale, der er involveret i reaktionen af smagsstoffer, der udvikles under tilberedning af forskellige fødevarer som brød, grillet kød osv. Det er også vigtigt at teste permeabiliteten af tarmkanalen. Desuden bruges det som sødemiddel.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol. Lidt opløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10030-85-0
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00149363,MFCD00136036
InChI nøgle SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonym l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Rhamnose monohydrate
Smeltepunkt 89°C to 94°C
Tæthed 1.47
Mængde 100 g
Beilstein 5988592
Merck Index 14,8172
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol.
Optisk rotation +8° (c=10 in Water, 20h)
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R,6S)-6-methyloxan-2,3,4,5-tetrol
Formel vægt 182.19 (164.17 Anhydrous)
Procent renhed 99%