Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Rhamnose monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 10604852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10604852 100 g Glasflaske 100g
10583731 25 g Glasflaske 25g
10464785 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10604852 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 174081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4325.00 DKK
    3665.65 DKK / 100g
    Spare 659.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10030-85-0
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00149363,MFCD00136036
InChI nøgle SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonym l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal;hydrat
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Rhamnose monohydrate
Smeltepunkt 91,0 °C til 93,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Specifik rotationstilstand +8,20 (20,00 °C c=4,5, H2O)
Specifik rotation +8.20
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 300 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og methanol
Formel vægt 182.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller