Få mere at vide
Melford L-(+)-Rhamnose, monohydrat
Artikelnummer. 30018754
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018754 25 g
30018753 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018754 Leverandør Melford Leverandørnr. R2060025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 10030-85-0
  • Molekylformel: C 6 H 12 O 5 - H 2 O
  • Molekylvægt: 182,17
  • Kemisk renhed:> 99 %
  • Opløseligt i: Vand
  • Opbevares ved: Stuetemperatur
Tekniske data
CAS 10030-85-0
Molekylær formel C6H12O5-H2O
Mængde 25 g