Få mere at vide
Melford L-(+)-Rhamnose, monohydrat
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 10030-85-0
- Molekylformel: C 6 H 12 O 5 - H 2 O
- Molekylvægt: 182,17
- Kemisk renhed:> 99 %
- Opløseligt i: Vand
- Opbevares ved: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 10030-85-0 |
| Molekylær formel | C6H12O5-H2O |
| Mængde | 100 g |