missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Rhamnose Diethyl Dithioacetal, TRC

Artikelnummer. 30423672
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30423672 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423672 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR3150502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Rhamnose Diethyl Dithioacetal
CAS 6748-70-5
Molekylær formel C10 H22 O4 S2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H22O4S2/c1-4-15-10(16-5-2)9(14)8(13)7(12)6(3)11/h6-14H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,9+/m0/s1
SMIL CCSC(SCC)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S)-1,1-bis(ethylsulfanyl)hexane-2,3,4,5-tetrol
Molekylvægt (g/mol) 270.41
Formel vægt 270.096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.