missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Rhamnose Diethyl Dithioacetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Rhamnose Diethyl Dithioacetal |
| CAS | 6748-70-5 |
| Molekylær formel | C10 H22 O4 S2 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O4S2/c1-4-15-10(16-5-2)9(14)8(13)7(12)6(3)11/h6-14H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,9+/m0/s1 |
| SMIL | CCSC(SCC)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S)-1,1-bis(ethylsulfanyl)hexane-2,3,4,5-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.41 |
| Formel vægt | 270.096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?