missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Quebrachitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Quebrachitol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5+,6+,7-/m0/s1 |
| Formel vægt | 194.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?