Få mere at vide
L-Pyroglutamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451969
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16451969 1 g
1 options
Artikelnummer. 16451969 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76082
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress L-Pyroglutamic acid is the levo-isomer of Pyroglutamic acid. L-Pyroglutamic acid is the biologically active enantiomer in humans. Pyroglutamic acid is an intermediate in glutathione metabolism.
L-Pyroglutamic acid is the levo-isomer of Pyroglutamic acid. L-Pyroglutamic acid is the biologically active enantiomer in humans. Pyroglutamic acid is an intermediate in glutathione metabolism.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Pyroglutamic acid
CAS 98-79-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H7NO3
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (774.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (774.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@H](CC1)NC1=O
Molekylvægt (g/mol) 129.11
Mængde 1 g
Formel vægt 129.11
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism