missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Pyroglutamic Acid Beta-Naphthylamide, TRC

Artikelnummer. 30423352
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423352 100 mg
30410810 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423352 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP997500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22155-91-5
Molekylær formel C15 H14 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Synonym L-Pyroglutamic Acid -Ss-Naphthylamide
IUPAC navn (2S)-N-naphthalen-2-yl-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide
SMIL O=C(Nc1ccc2ccccc2c1)[C@@H]3CCC(=O)N3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Pyroglutamic Acid beta-Naphthylamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O2/c18-14-8-7-13(17-14)15(19)16-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1
Formel vægt 254.1055
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.