Få mere at vide
L-Psicose, TRC
Artikelnummer. 30426180
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30426180 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30426180 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83962510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Psicose
CAS 16354-64-6
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 10 mg
Synonym L-Ribo-2-hexulose
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6+/m0/s1
SMIL OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
IUPAC navn (3S,4S,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0634