Få mere at vide
L(+)-Prolinol, 95%
Artikelnummer. 10775063 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10775063 25 g Glasflaske 25g
10394262 1 g Glasflaske 1g
10255682 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10775063 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418320250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23356-96-9
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00005255
InChI nøgle HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
PubChem CID 640091
IUPAC navn [(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMIL C1CC(NC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Prolinol
Infrarødt spektrum Autentisk
Farve Farveløs til gul
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4840 til 1,4880
Specifik rotation +31.00
Tæthed 1.0360g/mL
Specifik rotationstilstand +31° (20° (c=1, toluen))
Kogepunkt 74,0 °C til 76,0 °C (2,0 mmHg)
Mængde 25 g
Flammepunkt 86 °C
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 95%
Formel vægt 101.15
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Prolinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.