Få mere at vide
L-Proline, TRC
Artikelnummer. 30011637
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011637 100 g
30006950 10 g
30007896 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011637 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP755995100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-85-3
Molekylær formel C5 H9 N O2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Synonym Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-α-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703
IUPAC navn (2S)-pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)[C@@H]1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Mængde 100 g
Formel vægt 115.0633
Procent renhed >95%