Få mere at vide
L-Proline tert-Butylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Proline tert-Butyl Ester |
| CAS | 2812-46-6 |
| Molekylær formel | C19 H28 O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | L-Proline 1,1-Dimethylethyl Ester, Proline tert-Butyl Ester, L-Proline tert-Butyl Ester, (S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine, (S)-Proline tert-butyl ester, (S)-tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl L-prolinate, tert-Butyl (2S)-2-pyrrolidinecarboxylate, tert-Butyl (S)-pyrrolidine-2-carboxylate, tert-Butyl L-prolinate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.424 |
| Formel vægt | 304.204 |