Få mere at vide
L-Proline tert-Butylester, TRC
Artikelnummer. 30416891
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30416891 5 g
1 options
Artikelnummer. 30416891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7558705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline tert-Butyl Ester
CAS 2812-46-6
Molekylær formel C19 H28 O3
Mængde 5 g
Synonym L-Proline 1,1-Dimethylethyl Ester, Proline tert-Butyl Ester, L-Proline tert-Butyl Ester, (S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine, (S)-Proline tert-butyl ester, (S)-tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl L-prolinate, tert-Butyl (2S)-2-pyrrolidinecarboxylate, tert-Butyl (S)-pyrrolidine-2-carboxylate, tert-Butyl L-prolinate
InChI formel InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 304.424
Formel vægt 304.204