Få mere at vide
L-prolin tert-butylester hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398836 1 g 1g
11308846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19489.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5497-76-7
Molekylær formel C9H18ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 207.698
MDL nummer MFCD00153459
InChI nøgle IUUYANMOEMBTBV-FJXQXJEOSA-N
Synonym h-pro-otbu.hcl, l-proline tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl l-prolinate hydrochloride, l-proline tert-butyl ester hcl, pro-otbu hcl, h-pro-otbu hcl, h-pro-otbu hydrochloride, l-proline t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, pro-otbu.hcl
PubChem CID 6453107
IUPAC navn tert-butyl (2S)-pyrrolidin-2-carboxylat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline tert-butyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 110°C to 112°C
Beilstein 3596764
Mængde 1 g
Formel vægt 207.7
Optisk rotation −31° (c=0.5 in Water)
Procent renhed ≥98%