Få mere at vide
L-Proline tert-butyl ester, 98%
Artikelnummer. 15400469
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400469 1 g 1g
15410469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63657.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2812-46-6 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2812-46-6
Molekylær formel C9H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 171.24
MDL nummer MFCD00037879
InChI nøgle XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-proline t-butyl ester, h-pro-otbu, tert-butyl l-prolinate, tert-butyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline tert-butyl ester, s-tert-butyl pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline, 1,1-dimethylethyl ester, l-proline-t-butyl ester, l-proline t-butyl ester free base, t-butyl prolinate
PubChem CID 6453108
IUPAC navn tert-butyl (2S)-pyrrolidin-2-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline tert-butyl ester
Farve Farveløs
Mængde 1 g
Formel vægt 171.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske