Beskrivelse
Thermo Scientific Tunge og lette aminosyrer bruges specifikt til at analysere proteinekspression ved massespektrometri ved hjælp af stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekulturkvantificeringskits SILAC. Dette er en lyofiliseret præparat af L-Prolin til SILAC eksperimenter.
Generelle egenskaber ved tunge og lette aminosyrer til SILAC mærkning:
- Effektiv—100% label-inkorporering i proteiner i levende celler
- Fleksible—forskellige isotoper af tunge og/eller lette aminosyrer for arginin, lysin, leucin og prolin muliggør kvantificering af peptider afledt af MS-grade proteaser
- Multiplex-funktioner—er tilgængelige med flere alternative isotoper af arginin og lysin, som muliggør analyse af flere behandlingsbetingelser i hvert eksperiment
- Kosttilskud—af høj kvalitet indeholder tunge aminosyrer med >99% isotoprenhed
Stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC) er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne tilgang indebærer in vivo metabolisk inkorporering af 'tunge' 13C- eller 15N-mærkede aminosyrer i proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) for accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Thermo Scientific Tunge og lette aminosyrer SILAC bruges sammen med specialiserede cellekulturmedier, der mangler essentielle aminosyrer. Tungt og let L-lysin samt L-arginin er de mest almindelige aminosyrer, der bruges til SILAC analyse af tryptiske peptider. Op til tre forskellige eksperimentelle betingelser kan let analyseres med forskellige isotoper af lysin og arginin. Til lysin tre-plex eksperimenter bruges 4,4,5,5-D4 L-lysin og 13C6 15N2 L-lysin til at generere peptider med henholdsvis 4- og 8-Da masseskift, sammenlignet med peptider genereret med let lysin. For arginin tre-plex eksperimenter bruges 13C6 L-arginin og 13C6 15N4 L-arginin til at generere peptider med henholdsvis 6- og 10-Da masseskift, sammenlignet med peptider genereret med let arginin. L-leucin er en anden aminosyre, der ofte bruges til SILAC mærkning, fordi det er en af de mest almindelige aminosyrer i proteinsekvenser. Proline er en ikke-essentiel aminosyre, der nogle gange tilsættes medier SILAC for at forhindre metabolisk omdannelse af tung arginin til tung prolin i pattedyrscellelinjer med høj arginin-dehydrogenaseaktivitet.
Relaterede produkter
- L-Arginin-HCl for SILAC (Kat. Nr. 89989)
- L-Leucin for SILAC (Kat. Nr. 88428)
- L-Lysine-2HCl for SILAC (Kat. Nr. 89987)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometer |
| Produkttype | Aminosyrer |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Etiket eller farvestof | Masse-isotop af aminosyre |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Udgangsmateriale | Celler |
| Endelig produkttype | Protein |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Workflow-trin | Proteinmærkning |
| Mængde | 115 mg |
| Vis mere |