Få mere at vide
L-Proline, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15346937 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15346937 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15346937 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 208706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline
CAS 147-85-3
Molekylær formel C5H9NO2
Emballage Poly Bottle
MDL nummer MFCD00064318
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(=O)C1CCCN1
IUPAC navn (2S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Mængde 1 kg
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
Formel vægt 115.13
Grad Multi-Compendial/USP