Få mere at vide
l-Proline, Millipore™
Beskrivelse
for biochemistry
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Proline |
| Smeltepunkt | 220°C to 222°C (decomposition) |
| MDL nummer | MFCD00064318 |
| Synonym | L-Proline, Pro, L-Proline |
| Tæthed | 1.35 to 1.38 g/cm3 at 25°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.13 |
| Mængde | 10 kg |
| Grad | Research |