Få mere at vide
L-prolin methylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10291333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10291333 1 g Glasflaske 1g
10582271 5 g Glasflaske 5g
10006393 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10291333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303000010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2133-40-6 | C6H12NO2 | 130.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2133-40-6
Molekylær formel C6H12NO2
Molekylvægt (g/mol) 130.17
MDL nummer MFCD00012708
InChI nøgle BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Synonym l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733200
IUPAC navn methyl (2S)-pyrrolidin-2-carboxylat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline methyleester hydrochloride
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Specifik rotation -31° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Vand 0.5% max. (K.F.)
Specifik rotationstilstand −33° (20°C c=1,H2O)
Mængde 1 g
Formel vægt 165.62
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Proline methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.