Få mere at vide
L-Prolin Methylester Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Proline Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 165.0557 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |