Få mere at vide
L-prolin methylester hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344176
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344176 5 g 5g
11334176 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19290.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 2133-40-6 | C6H12NO2 | 130.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2133-40-6
Molekylær formel C6H12NO2
Molekylvægt (g/mol) 130.17
MDL nummer MFCD00012708
InChI nøgle BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Synonym l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733200
SMIL COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 71 °C til 78 °C
Beilstein 3596045
IUPAC navn (2S)-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidin-1-ium
Mængde 5 g
Formel vægt 165.62
Optisk rotation −33° (c=1 i vand)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed ≥98%