Få mere at vide
L-prolin methylester hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334176
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334176 1 g 1g
11344176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19290.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2133-40-6
Molekylær formel C6H12NO2
Molekylvægt (g/mol) 130.17
MDL nummer MFCD00012708
InChI nøgle BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Synonym l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733200
SMIL COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 71°C to 78°C
Beilstein 3596045
IUPAC navn methyl (2S)-pyrrolidin-2-carboxylat;hydrochlorid
Mængde 1 g
Formel vægt 165.62
Optisk rotation −33° (c=1 in Water)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed ≥98%