Få mere at vide
L-Proline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442708
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16442708 5 g
1 options
Artikelnummer. 16442708 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0252
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
MedChemExpress L-Proline is one of the twenty amino acids used in living organisms as the building blocks of proteins.
L-Proline is one of the twenty amino acids used in living organisms as the building blocks of proteins.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline
CAS 147-85-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H9NO2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (434.29 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@H]1NCCC1
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Formel vægt 115.13
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism