Få mere at vide
L-prolin benzylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348356
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348356 1 g 1g
11358356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15618.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16652-71-4
Molekylær formel C12H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 241.715
MDL nummer MFCD00039002
InChI nøgle NEDMOHHWRPHBAL-MERQFXBCSA-N
Synonym l-proline benzyl ester hydrochloride, h-pro-obzl.hcl, l-proline benzyl ester hcl, s-benzyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, benzyl l-prolinate hydrochloride, proline, phenylmethyl ester, hydrochloride, proline benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, l-proline, phenylmethyl ester, hydrochloride, phenylmethyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733413
IUPAC navn benzyl (2S)-pyrrolidin-2-carboxylat;hydrochlorid
SMIL C1CC(NC1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline benzyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 146°C to 148°C
Beilstein 3598081
Mængde 1 g
Formel vægt 241.72
Optisk rotation −44° (c=1 in Methanol)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%