Få mere at vide
L-Proline benzyl ester hydrochloride, 98%, ACROS Organics™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Proline benzyl ester hydrochloride |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 148.0°C to 151.0°C |
| Farve | White to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Brydningsindeks | 1.4365 |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotationstilstand | −44° (20°C c=1,methanol) |
| Vis mere |