Få mere at vide
L-Proline, 99%, MP Biomedicals, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11486082 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11486082 25 g
1 options
Artikelnummer. 11486082 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210273025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline, 99%
Navn note Hydroxy-L-prolin fri
CAS 147-85-3
Molekylær formel C5H9NO2
MDL nummer MFCD00064318
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(=O)C1CCCN1
IUPAC navn pyrrolidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Mængde 25 g
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
Formel vægt 115.13
Fysisk form Krystallinsk