Få mere at vide
L-Proline, Cell Culture Reagent, ≥99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401991 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401991 25 g -
11411991 100 g 100g
11421991 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401991 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219472825
L-Proline, Cell Culture Reagent, ≥99% is used in cell culture media and as a component of MEM non-essential amino acids solution.
  • L-Proline is used in cell culture media.
  • L-Proline is also a component of MEM non-essential amino acids solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-85-3
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00064318
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC navn pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline
Smeltepunkt 221°C
Navn note Hydroxy-L-proline free
Opløselighedsinformation Soluble in water, 162,000 mg/L at 25°C
Tæthed 1.064 g/mL at 24°C
Mængde 25 g
Formel vægt 115.1
Optisk rotation -82° to -85° (c=1.6, water)
Procent renhed ≥99%
Grad Celledyrkning
Fysisk form Pulver
pKa 1.95 (COOH), 10.64 (NH2)
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.