Beskrivelse
- L-Proline is used in cell culture media.
- L-Proline is also a component of MEM non-essential amino acids solution.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Proline |
| Smeltepunkt | 221°C |
| Navn note | Hydroxy-L-proline free |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water, 162,000 mg/L at 25°C |
| Tæthed | 1.064 g/mL at 24°C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 115.1 |
| Optisk rotation | -82° to -85° (c=1.6, water) |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Celledyrkning |
| Vis mere |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.