Få mere at vide
L-Proline, 99%
Beskrivelse
L-Prolin bruges som asymmetriske katalysatorer i organisk syntese og asymmetrisk aldol-cyklisering. Det er involveret i Michael-tilsætningen af dimethylmalonat til alfa-beta-umættede aldehyder. Det er en forløber for hydroxyprolin i kollagen. Det er en aktiv komponent i kollagen og involveret i den korrekte funktion af led og sener. Det finder anvendelse i farmaceutiske, bioteknologiske applikationer på grund af dets osmobeskyttende egenskab. Yderligere bruges det sammen med ninhydrin i kromatografien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-Proline bruges som asymmetriske katalysatorer i organisk syntese og asymmetrisk aldol ringslutning. Det er involveret i Michael-tilsætningen af dimethylmalonat til alfa-beta-umættede aldehyder. Det er en forløber for hydroxyprolin i kollagen. Det er en aktiv komponent i kollagen og involveret i den korrekte funktion af led og sener. Det finder anvendelse i farmaceutiske, bioteknologiske applikationer på grund af dets osmobeskyttende egenskab. Yderligere bruges det sammen med ninhydrin i kromatografien.
Opløselighed
Opløseligt i vand og ethanol. Uopløseligt i ether, butanol og isopropanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Proline |
| Smeltepunkt | ∽225°C (decomposition) |
| Beilstein | 80810 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol. |
| Tæthed | 1.36 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 115.13 |
| Følsomhed | Hygroscopic |