Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(-)-prolin, 99+%
Artikelnummer. p-3734525 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10232122
Brand: Thermo Scientific Chemicals 157620050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
L-Proline CAS 147-85-3, (synonym: (S)-Pyrrolidin-2-carboxylsyre) er en ikke-essentiel aminosyre og byggesten af proteiner, der har applikationer såsom at fungere som katalysator i kemiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• L-prolin er en aminosyre, der findes som en komponent i forskellige proteiner.
Anvendelse
• L-prolin bruges som asymmetrisk katalysator i organisk syntese og asymmetrisk aldol-cyklisering
• Det bruges også sammen med ninhydrin i kromatografi
• Det er involveret i Michael-tilsætningen af dimethylmalonat til alfa-beta-umættede aldehyder
• Det bruges i farmaceutiske og bioteknologiske applikationer på grund af dets osmoprotaktant egenskab
• Det er forløber for hydroxyprolin i collage og involveret i korrekt funktion af led og sener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-85-3
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00064318
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
SMIL OC(=O)C1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Proline
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Farve Hvid
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Andre aminosyrer 0.5% max. (TLC)
Emballage Glasflaske
Beilstein 22, 2
Specifik rotation -84.5° to -86.8° (20°C, 589nm) (c=4, H2O)
Fieser 06,492; 08,421; 09,393; 10,331; 11,446; 13,292
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 7895
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfat aske 0.1% max.
Tæthed 1.3500g/mL
IUPAC navn (2S)-pyrrolidin-2-carboxylsyre
Specifik rotationstilstand − 85.50 (20.00°C c=4,H2O)
Mængde 5 g
Formel vægt 115.13
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller