Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(-)-prolin, 99+%
Artikelnummer. 10232122 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10232122 5 g Glasflaske 5g
10081810 25 g Glasflaske 25g
10205490 100 g Glasflaske 100g
10460374 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10232122 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 157620050
 Begrænset vare
På lager
L-Proline CAS 147-85-3, (synonym: (S)-Pyrrolidin-2-carboxylsyre) er en ikke-essentiel aminosyre og byggesten af proteiner, der har applikationer såsom at fungere som katalysator i kemiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• L-prolin er en aminosyre, der findes som en komponent i forskellige proteiner.
Anvendelse
• L-prolin bruges som asymmetrisk katalysator i organisk syntese og asymmetrisk aldol-cyklisering
• Det bruges også sammen med ninhydrin i kromatografi
• Det er involveret i Michael-tilsætningen af dimethylmalonat til alfa-beta-umættede aldehyder
• Det bruges i farmaceutiske og bioteknologiske applikationer på grund af dets osmoprotaktant egenskab
• Det er forløber for hydroxyprolin i collage og involveret i korrekt funktion af led og sener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-85-3
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00064318
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
SMIL OC(=O)C1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Proline
Ammonium 200 ppm maks.
Arsen (As) 1 ppm maks.
pH 5,5 til 7 (2,5 % sol ved 25 °C)
Farve Hvid
Klor (Cl) 200 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,3% maks. (105 °C, 3 timer)
Andre aminosyrer 0,5% maks. (TLC)
Emballage Glasflaske
Beilstein 22, 2
Specifik rotation -84,5° til -86,8° (20 °C, 589 nm) (c=4, H2O)
Fieser 06,492; 08,421; 09,393; 10,331; 11,446; 13,292
Sulfat 200 ppm maks.
Merck Index 15, 7895
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,1% maks.
Tæthed 1.3500g/mL
IUPAC navn (2S)-pyrrolidin-2-carboxylsyre
Specifik rotationstilstand −85,50 (20,00 °C c=4, H2O)
Mængde 5 g
Formel vægt 115.13
Procent renhed 99,0 til 101,0 %
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller