Få mere at vide
L-Prolinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Prolinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 114.0793 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |