Få mere at vide
L-prolinamid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10697864 5 g Glasflaske 5g
10227080 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10697864 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302990050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7531-52-4 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7531-52-4
Molekylær formel C5H11N2O
Molekylvægt (g/mol) 115.16
MDL nummer MFCD00005253
InChI nøgle VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-O
Synonym l-prolinamide, prolinamide, h-pro-nh2, s-pyrrolidine-2-carboxamide, s-prolinamide, 2s-pyrrolidine-2-carboxamide, l-prolineamide, l-proline amide, l---prolinamide, s-2-pyrrolidinecarboxamide
PubChem CID 111306
ChEBI CHEBI:21374
IUPAC navn (2S)-pyrrolidin-2-carboxamid
SMIL NC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Prolinamide
Smeltepunkt 97.0°C to 102.0°C
Farve Halm til hvid
Individuel Urenhed 97.5% min. (TLC)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Specifik rotation − 106.00
Specifik rotationstilstand −106° (20°C c=2,EtOH)
Mængde 5 g
Formel vægt 114.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver eller granulat