Få mere at vide
L-(-)-prolinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395669
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395669 5 g 5g
11385669 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20417.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7531-52-4 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det er også en effektiv organokatalysator til aldolreaktioner på vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det er også en effektiv organokatalysator til aldolreaktioner på vand.
Opløselighed Opløseligt i vand
og ethanol (50 mg/ml).
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7531-52-4
Molekylær formel C5H11N2O
Molekylvægt (g/mol) 115.16
MDL nummer MFCD00005253
InChI nøgle VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-O
Synonym l-prolinamide, prolinamide, h-pro-nh2, s-pyrrolidine-2-carboxamide, s-prolinamide, 2s-pyrrolidine-2-carboxamide, l-prolineamide, l-proline amide, l---prolinamide, s-2-pyrrolidinecarboxamide
PubChem CID 111306
ChEBI CHEBI:21374
SMIL NC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Prolinamide
Smeltepunkt 95°C to 104°C
Mængde 5 g
Beilstein 80807
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol (50mg/ml).
Optisk rotation −105° (c=2 in Ethanol)
IUPAC navn (2S)-2-carbamoylpyrrolidin-1-ium
Formel vægt 114.15
Procent renhed 99%