Få mere at vide
L-Prolinamide-2,5,5-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Prolinamide-2,5,5-d3 |
| CAS | 1276197-55-7 |
| Molekylær formel | C5 D3 H7 N2 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | L-Prolinamide-2,5,5-d3, L-Prolinamide-d3, (2S)-Pyrrolidine-2-carboxamide-2,5,5-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1/i3D2,4D |
| SMIL | [2H]C1([2H])CC[C@]([2H])(N1)C(=O)N |
| IUPAC navn | (2S)-2,5,5-trideuteriopyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.1642 |
| Formel vægt | 117.0981 |