Få mere at vide
L-Primapterin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Primapterin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-5-7(12-4)13-9(10)14-8(5)17/h2-3,6,15-16H,1H3,(H3,10,12,13,14,17)/t3-,6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 237.0862 |