Få mere at vide
L-Praziquanamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459238
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16459238 10 mg
16411658 5 mg
16403936 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16459238 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1765
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress L-Praziquanamine is a natural product.
L-Praziquanamine is a natural product.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Praziquanamine
CAS 99746-73-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14N2O
Mængde 10 mg
Synonym (+)-Praziquanamine
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (494.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1CNC[C@@]2([H])N1CCC3=C2C=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 202.25
Formel vægt 202.25
Grad Research
Fysisk form Solid