Få mere at vide
L(+)-Kaliumhydrogentarrat, 99%
Artikelnummer. 10330594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10330594 250 g Plastflaske 250g
10246420 1 kg Plastflaske 1kg
10196773 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10330594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222672500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 DKK
    211.20 DKK / 250g
    Spare 6.80 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 868-14-4 | C4H5KO6 | 188,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 868-14-4
Molekylær formel C4H5KO6
Molekylvægt (g/mol) 188.18
MDL nummer MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
InChI nøgle KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Synonym potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
PubChem CID 24193652
IUPAC navn 2,3-dihydroxybutandisyre;kalium
SMIL [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Potassium hydrogen tartrate
Farve Farveløs eller hvid
Tæthed 1.9500g/mL
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Mængde 250 g
Beilstein 03, 529
Merck Index 15, 7736
Specifik vægtfylde 1.95
Specifik rotationstilstand + 32.50 (20.00°C c=10,1N NaOH)
Specifik rotation + 32.50
Formel vægt 188.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller eller pulver