Få mere at vide
L-Pipecolinic acid, 99%
Artikelnummer. 11368256
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368256 5 g 5g
11358256 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15373.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3105-95-1 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
L-pipecolinsyre er involveret i synaptisk transmission i centralnervesystemet. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-pipecolinsyre er involveret i synaptisk transmission i centralnervesystemet. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3105-95-1
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00005981
InChI nøgle HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 439227
ChEBI CHEBI:30913
IUPAC navn piperidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Pipecolinic acid
Smeltepunkt ∽270°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 81093
Merck Index 14,7458
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −26° (c=1 in Water)
Formel vægt 129.16
Procent renhed 99%