Få mere at vide
L(-)-Pipecolinic acid, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10194840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10194840 100 mg Glass bottle 100mg
1 options
Artikelnummer. 10194840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218081000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Pipecolinic acid
Navn note 99%
CAS 3105-95-1
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H11NO2
MDL nummer MFCD00005981
Mængde 100 mg
Beilstein 22, 8
Merck Index 14, 7458
Specifik rotationstilstand −27.50° (24°C c=5,H2O)
Specifik rotation -24° to -27.5° (24°C, 589nm) (c=5, H2O)
Synonym l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
InChI nøgle HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(=O)C1CCCCN1
IUPAC navn piperidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 129.16
PubChem CID 439227
ChEBI CHEBI:30913
Formel vægt 129.16
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Pipecolinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.