Få mere at vide
L-pipecolsyre,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11407132 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407132 25 mg -
11417132 100 mg -
11427132 250 mg -
11437132 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11407132 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215189825
Kemiske identifikatorer
CAS 3105-95-1
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00005981
InChI nøgle HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 439227
ChEBI CHEBI:30913
SMIL OC(=O)C1CCCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Pipecolic Acid
Farve Hvid
Analyseprocentområde >99%
Mængde 25 mg
IUPAC navn piperidin-2-carboxylsyre
Formel vægt 129.2
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Pipecolic Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Pipecolic Acid