Få mere at vide
L-Phenylglycinol, TRC
Artikelnummer. 30422657
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30422657 5 g
1 options
Artikelnummer. 30422657 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3273005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylglycinol
CAS 20989-17-7
Molekylær formel C8 H11 N O
Mængde 5 g
Synonym Benzeneethanol','β-amino-','(βS)-, Benzeneethanol','β-amino-','(S)-, Phenethyl alcohol','β-amino-','L- (8CI), (βS)-β-Aminobenzeneethanol, (+)-(S)-2-Amino-2-phenylethanol, (+)-2-Amino-2-phenylethanol, (+)-Phenylglycinol, (+)-α-Phenylglycinol, (1S)-2-Amino-2-phenylethanol, (1S)-2-Hydroxy-1-phenylethylamine, (2S)-2-Amino-2-phenyl-1-ethanol, (2S)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol, (2S)-2-Amino-2-phenylethanol, (2S)-2-Phenyl-2-aminoethanol, (2S)-Phenylglycinol, (S)-(+)-2-Amino-2-phenylethanol, (S)-(+)-2-Phenylglycinol, (S)-(+)-Phenylglycinol, (S)-1-Phenyl-2-hydroxyethylamine, (S)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol, (S)-2-Phenylethanolamine, (S)-2-Phenylglycinol, (S)-Phenylglycinol, (S)-α-Aminophenylethanol, (S)-β-Aminobenzeneethanol, L-Phenylglycinol, L-α-Phenylglycinol, L-β-Aminophenethyl alcohol, [(S)-2-Hydroxy-1-phenylethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
SMIL N[C@H](CO)c1ccccc1
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-phenylethanol
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Formel vægt 137.0841