Få mere at vide
L-Phenylglycine Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Phenylglycine Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11)/t7-/m0/s1 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 150.0793 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |