Få mere at vide
L-Phenylglycine Amide, Mikromol™
Artikelnummer. 17931096
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17931096 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17931096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3378.240100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
L-Phenylglycine Amide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylglycine Amide
CAS 6485-52-5
Analyt- eller komponentnavne L-Phenylglycine Amide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-(+)-2-Amino-2-phenyl-acetamide, (S)-α-Amino-benzeneacetamide, (2S)-2-Amino-2-phenylethanamide, L-Phenylglycinamide, L-α-Phenylglycine amide, Benzeneacetamide, α-amino-, (αS)- (9CI, ACI), (αS)-α-Aminobenzeneacetamide (ACI), Acetamide, 2-amino-2-phenyl-, L-(+)- (8CI), Benzeneacetamide, α-amino-, (S)- (ZCI)
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11)/t7-/m0/s1
SMIL N[C@H](C(=O)N)c1ccccc1
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-phenylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 150.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 150.0793 g/mol