Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-α -Phenylglycin, 99%
Artikelnummer. 10290893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10290893 100 g Plastflaske 100g
10164700 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10290893 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 217991000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2935-35-5 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2935-35-5
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.16
MDL nummer MFCD00064403
InChI nøgle ZGUNAGUHMKGQNY-ZETCQYMHSA-N
Synonym h-phg-oh, l-phenylglycine, s-2-amino-2-phenylacetic acid, l-+-alpha-phenylglycine, l-2-phenylglycine, l-+-2-phenylglycine, s-phenylglycine, phenylglycine, 2s-2-amino-2-phenylacetic acid, 2s-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 99291
ChEBI CHEBI:439819
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-α-Phenylglycine
Navn note 99%
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.3% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH(NH2)CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 14, 459
Fieser 13,225
Merck Index 14, 7291
Specifik rotationstilstand + 157.00 (20.00°C c=2,2N HCl)
Specifik rotation + 157.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: soluble in aq.sol. of inorg. solvents and alkalies,practically insoluble in alcohol
Transmission 98% min. (c=5, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Formel vægt 151.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver