Få mere at vide
L-Phenylephrin, TRC
Artikelnummer. 30137663
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137663 100 mg
30134129 250 mg
30008991 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137663 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP320688100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-42-7
Molekylær formel C9 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 167.2
Synonym Phenylephrine, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol, Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (αR)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (R)-, Benzyl alcohol, m-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (-)- (7CI,8CI), (αR)-3-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol, (-)-Phenylephrine, (-)-m-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol, (-)-m-Oxedrine, (-)-m-Synephrine, (R)-(-)-Phenylephrine, (R)-3-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol, (R)-Phenylephrine, 3-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol, Iriphrin, L-Phenylephedrine, Mesaton, Mesatone, Metaoxedrin, Metaoxedrine, Metasympatol, Metasynephrine, Mezaton, Neo-Synephrine, R(-)-Mezaton, Visadron, l-Phenylephrine, l-m-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol, m-Methylaminoethanolphenol, m-Oxedrine, m-Sympathol, m-Sympatol, m-Synephrine
IUPAC navn 3-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol
SMIL CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylephrine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
Formel vægt 167.0946